Homogeneizadores para laboratorio, Stomacher® 3500
Proveedor: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 6400 EUR
432-3130 432-0058 432-0059
Homogeneizadores para laboratorio, Stomacher® 3500
Homogenizadores Homogenizadores de palas
Los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una amplia variedad de muestras de laboratorio. Las máquinas Stomacher® funcionan por la acción de palas gemelas oscilantes sobre la muestra contenida en el interior de una bolsa de plástico estéril.
  • Mezclado y homogeneización versátil y eficaz de muestras de laboratorio
  • La contención segura de la muestra en la bolsa de plástico estéril impide la contaminación cruzada
  • No es necesario limpiar ni esterilizar las máquinas entre el procesamiento de diferentes