Níquel ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 85.6 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Níquel ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Níquel

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137


Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants

Formula: Ni
Pto. Ebullición: 2371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1455 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR