Tetrabutilamonio nitrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43342.14 43342.06 43342.22 43342.36
43342.14EA 162 EUR
43342.14 43342.06 43342.22 43342.36
Tetrabutilamonio nitrato ≥98%
Tetrabutilamonio nitrato
Purity: 98% CAS No.: 1941-27-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NNO3 Formula Weight: 304.48 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043202
Formula: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304.47 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043202
Núm. CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III