Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
433621000
433621000.EA 242 EUR
433621000.
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium diphenylphosphide
Formula: C₁₂H₁₀LiP
Pto. Ebullición: 65…67 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.925 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046054
Núm. CAS: 65567-06-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Liquid
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %