Paraformaldehyde 16% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43368.9L 43368.9M
43368.9LEA 61.1 EUR
43368.9L 43368.9M
Paraformaldehyde 16% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Formaldehído
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4 Molecular Formula: (CH2O)n Physical Form: Liquid, Ampouled under argon MDL No.: MFCD00133991
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (w/v) 15.5 to 16.5%
Appearance Clear colourless liquid