Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
434741-20
434741-20EA 426 EUR
434741-20
Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico, Millipore®
Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico
Formula: C₂₀H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00036967
Núm. CAS: 1191-85-1