Tribromuro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Gadolinium (III) bromide

Ampuled under argon

43673.14 43673.06
43673.14EA 623 EUR
43673.14 43673.06
Tribromuro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Tribromuro de gadolinio

Purity: 99.99% CAS No.: 13818-75-2 Molecular Formula: GdBr3 Formula Weight: 396.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049741

Formula: Br₃Gd
MW: 396.96 g/mol
Pto. de fusión: 770 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049741
Núm. CAS: 13818-75-2
EINECS: 237-494-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR