Niobio (V) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


acondicionado en Argón

43729.22 43729.14 43729.06
43729.22EA 1360 EUR
43729.22 43729.14 43729.06
Niobio (V) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Niobio (V) cloruro

Purity: 99.999% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127

Formula: Cl₅Nb
Pto. Ebullición: 248,2 °C
Pto. de fusión: 208,3 °C
Densidad: 2,74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011127
Núm. CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,6557

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR