(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico 99, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención

Sinónimos: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid

MQ100

437692-5
437692-5EA 98.3 EUR
437692-5
(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico 99, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico
Formula: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005474
Núm. CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR