Óxido de circonio catalyst support

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 101 EUR
43814.22 43814.A4 43814.36
Óxido de circonio catalyst support
Óxido de circonio

Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310


Applications: Catalyst carrier

Formula: OZr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR