Fosfonato de dietilo ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


acondicionado en Argón

44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
44000.14EA 63.3 EUR
44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
Fosfonato de dietilo ≥97%
Fosfonato de dietilo

Purity: 97+% CAS No.: 762-04-9 Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H Formula Weight: 138.10 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 1.070 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Weak Melting Point: -70° Boiling Point: 50-51°/2mm MDL No.: MFCD00044573

Formula: C₄H₁₁O₃P
MW: 138.1 g/mol
Pto. Ebullición: 50…51 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1.070
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044573
Núm. CAS: 762-04-9
EINECS: 212-091-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR