Herramientas de agitador de ancla
Proveedor: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 267 EUR
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Herramientas de agitador de ancla
Imánes de agitación Herramientas de agitación
PTFE stirrers: Estas herramientas de agitador tienen un eje de acero inoxidable revestido de PTFE y la pala de agitación en forma de U está hecha completamente de PTFE; son ideales para mezclar líquidos viscosos. Flujo fuerte tangencial con velocidad de cizallamiento en el área marginal y poco sedimento en la pared del recipiente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
PTFE blades: Palas del agitador sólidas de PTFE con un juego de tornillos de tope de PTFE/PEEK, ideales para mezclar líquidos viscosos. FlujoMore Product Information