Lantano ≥99.7% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
44182.14
44182.14EA 519 EUR
44182.14
Lantano ≥99.7% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -40 mesh
Lantano
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
Pto. Ebullición: 3464 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 920 °C
Densidad: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011066
Núm. CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II