Agitadores magnéticos con placa calefactora, alta capacidad, CB302 y SB302
Proveedor: Cole Parmer
CB302
442-0334EA 0 EUR
442-0334
Agitadores magnéticos con placa calefactora, alta capacidad, CB302 y SB302
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
El indicador de temperatura elevada parpadeará siempre que la temperatura de la placa esté por encima de 50 °C y funcionará incluso cuando la placa calefactora esté apagada si la unidad sigue conectada a la red principal. Los potentes imanes y el motor proporcionan una velocidad de agitación de hasta 1500 min⁻¹ y volúmenes de hasta 15 L. El modelo SB302 tiene una resistente placa superior de aleación de aluminio/silicio que soporta los golpes del uso diario; el elemento de calefacción de 600 W y la buena transmisión del calor de este material proporciona un rápidoMore Product Information