Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Proveedor: IKA
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 91.9 EUR
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Termobloques Bloques
Los bloques de reacción permiten realizar la síntesis en matraces de fondo redondo a temperaturas de hasta 180 ˚C, evitando el uso de baños de aceite. El sistema garantiza una transferencia óptima de calor desde la placa calefactora directamente al medio. Se garantiza también un mezclado uniforme puesto que no hay interferencia entre los bloques de aluminio y el campo magnético. El tamaño de los bloques de reacción oscila de 100 a 1000 ml y se dispone de adaptadores para matraces de fondo redondo de 10 a 3000 ml. Gracias a la amplia gama de adaptadores intercambiables,More Product Information