Agitadores Magnéticos con Placa Calefactora de Cerámica, Serie AREC 7
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20500552 F20500554 SA20500550 SB20500550
442-1303EA 0 EUR
442-1303 442-1304 442-1305 442-1307
Agitadores Magnéticos con Placa Calefactora de Cerámica, Serie AREC 7
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
Los agitadores de la serie AREC 7 están diseñados para proporcionar seguridad, fiabilidad y las mejores prestacionés en cuanto a calentamiento y agitación. La placa cerámica cuadrada garantiza la máxima uniformidad de la temperatura, la eficiencia térmica y un rendimiento de calentamiento duradero.
  • Resolución de ajuste de temperatura: 5 °C, excepto AREC 7 Connect que es de 1 °C
  • Existen cuatro modelos diferentes que se adaptan a las necesidades de precisión y automatización de cualquier laboratorio
  • Todos los modelos tienen una carcasa de tecnopolímero
  • Los