1,4-Difluorobenceno analytical standard, Supelco®

Proveedor: Merck

442249
442249.EA 157 EUR
442249.
1,4-Difluorobenceno analytical standard, Supelco®
1,4-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
Pto. Ebullición: 88 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000344
Núm. CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c928a759b67451d5dc907ec402a21882cda7c12d&vid=c928a759b67451d5dc907ec402a21882cda7c12d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR