Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (by titrimetric analysis), LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®

Proveedor: Merck
Atención


M-Clarity™ quality level = MQ100

44243-10G
44243-10GEA 611 EUR
44243-10G
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (by titrimetric analysis), LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate
Formula: CH₃(CH₂)₁₁N(CH₃)₃HSO₄
Número MDL: MFCD01863032
Núm. CAS: 103999-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba356d0fedd3cb87bcac0014c4a802547f2ea04d&vid=ee7d661fe0c0fb223f18709e5d6efc96bfb5efca&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR