Difosfato de tetrapotasio, anhidro ≥96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

44269.A1 44269.A7
44269.A1EA 74.5 EUR
44269.A1 44269.A7
Difosfato de tetrapotasio, anhidro ≥96%
Difosfato de tetrapotasio

Purity: 96% min CAS No.: 7320-34-5 Molecular Formula: K4O7P2 Formula Weight: 330.34 Physical Form: Granular Density: 2.33 Appearance: White Melting Point: 1090° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,7663 MDL No.: MFCD00011393

Formula: K₄O₇P₂
Pto. Ebullición: Dec.
Pto. de fusión: 1090 °C
Densidad: 2,33
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011393
Núm. CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Índice Merck: 14,7663

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR