Benzofenona analytical standard, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
442842
442842.EA 91.1 EUR
442842.
Benzofenona analytical standard, Supelco®
Benzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O
Pto. Ebullición: 305,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003076
Núm. CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9840b3e27a7d5d2297e5056b9d9df3c4eedaa5d4&vid=9840b3e27a7d5d2297e5056b9d9df3c4eedaa5d4&prid=web&clid=SAPDAM