1,2-Dimetoxietano, extra dry over Molecular Sieve 99.5% estabilizado, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

442980010 442981000
442980010.EA 370 EUR
442980010. 442981000.
1,2-Dimetoxietano, extra dry over Molecular Sieve 99.5% estabilizado, AcroSeal®
1,2-Dimetoxietano
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,867 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008502
Núm. CAS: 110-71-4
UN: 2252
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR