Perclorato de cinc hexahidrato ≥99.997% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

44315.09 44315.18
44315.09EA 99.5 EUR
44315.09 44315.18
Perclorato de cinc hexahidrato ≥99.997% (metals basis)
Perclorato de cinc hexahidrato

Purity: 99.997% CAS No.: 10025-64-6 Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O Formula Weight: 372.37 (264.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.25 Refractive Index: 1.50 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 106° Merck Reference: 14,10148 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150370

Formula: Cl₂O₈Zn·6H₂O
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 2,25
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150370
Núm. CAS: 10025-64-6
EINECS: 237-122-0
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,10148

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR