Agitadores Vortex, RX3 y ZX3
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 185 EUR
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Agitadores Vortex, RX3 y ZX3
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Agitadores vortex con bastidor de aluminio fundido a presión recubierto de pintura epoxi con una excelente resistencia química. Los cuatro pies proporcionan estabilidad sobre el banco. Posibilidad de elegir entre dos modelos.
  • El modelo RX3 funciona en modo táctil con una velocidad de vibración fija de 3000 min-¹
  • El modelo ZX3 tiene dos modos - manual o continuo, y la velocidad puede ajustarse de 0 a 3000 min-¹.
  • La velocidad máxima de vibración puede reducirse al añadir más accesorios (máx. 800 min-¹), ya que una velocidad de vibración elevada puede