Agitadores de vaivén, SM 30 B y SM 30 B control, SM 30 C y SM 30 C control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 3440 EUR
444-9323 444-9322
Agitadores de vaivén, SM 30 B y SM 30 B control, SM 30 C y SM 30 C control
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitadores de vaivén de sobremesa idóneos para funcionamiento continuo, admiten cargas de hasta 30 kg. La bandeja universal admite un máximo de 11 pinzas para matraces de 1.000 ml o 15 pinzas para matraces de 500 ml; el sistema de gradillas Combifix admite 6 matraces Erlenmeyer de 1.000 ml o 12 de 500 ml. Puede incorporar toda una variedad de recipientes diferentes eligiendo entre la gama de soportes opcionales.
  • SM 30 B dispone de control analógico; SM 30 B control tiene una pantalla digital que muestra los valores real y