Agitador de vaivén para múltiples matraces, VKS 75 B control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6112000
444-9422EA 8310 EUR
444-9422
Agitador de vaivén para múltiples matraces, VKS 75 B control
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitador vaivén grande de alta resistencia para el uso sólo en suelo. El agitador está diseñado para el funcionamiento continuo y admite cargas de hasta 75 kg. Puede incorporar una gran variedad de recipientes diferentes en distintas configuraciones eligiendo entre la amplia gama de soportes opcionales.
  • Pantalla digital con un nuevo control programable con más funciones
  • Funcionamiento continuo o programable
  • Control de velocidad variable de forma infinita
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 5 a 50 °C (85% de humedad relativa), en un cuarto