Cloroformo ≥99.8% estabilizado, ChromAR® para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Atención
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: Estabilizado con amileno ~ 50 ppm
4443-25EA 165.56 EUR
4443-25
Cloroformo ≥99.8% estabilizado, ChromAR® para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Cloroformo
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 62 °C
Densidad: 1,48
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ( GC, corrected for water) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Stabiliser (Amylene) ~ 50 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water max. 0.01 %
Fluorescence (as quinine)
at 450 nm max. 1 ppb
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 250 nm max. 0.30
at 260 nm max. 0.07
at 270 nm max. 0.01
at 280 nm max. 0.004