Hexafluorosilicato de potasio ≥99.999% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

44495.09 44495.18 44495.30
44495.09EA 76.2 EUR
44495.09 44495.18 44495.30
Hexafluorosilicato de potasio ≥99.999% (metals basis)
Hexafluorosilicato de potasio

Purity: 99.999% CAS No.: 16871-90-2 Molecular Formula: F6K2Si Formula Weight: 220.28 Physical Form: Crystalline Density: 2.27 Appearance: White pH: 3.4 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7638 UN No.: 2655 MDL No.: MFCD00040666

Formula: F₆K₂Si
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,27
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040666
Núm. CAS: 16871-90-2
EINECS: 240-896-2
UN: 2655
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,7638

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR