Cinc óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44533.09 44533.18
44533.09EA 141 EUR
44533.09 44533.18
Cinc óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Cinc óxido
Purity: 99% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 20-30nm APS Powder Density: 5.606 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,606
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147