Neodymium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Neodymium(III) acetate xhydrate, Neodymium triacetate hydrate
44587.30
44587.30EA 361 EUR
44587.30
Neodymium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 334869-71-5 Molecular Formula: Nd(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 321.38(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00013040
Formula: C₆H₁₁NdO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013040
Núm. CAS: 334869-71-5