Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 5% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 119 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico 5% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio

Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR