Indio ≥99.99% (metals basis), en polvo -100 mesh

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

44986.22 44986.14 44986.06
44986.22EA 1420 EUR
44986.22 44986.14 44986.06
Indio ≥99.99% (metals basis), en polvo -100 mesh
Indio

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Molecular Formula: In Formula Weight: 114.82 Physical Form: Powder Density: 7.31 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless Melting Point: 156.6° Boiling Point: 2072° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134048

Formula: In
Pto. Ebullición: 2072 °C
Pto. de fusión: 156,6 °C
Densidad: 7,31
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR