Tetrahidrofurano 99.8% no estabilizado, AcroSeal® para bioquímica

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

450530010 450530025
450530010.EA 139 EUR
450530010. 450530025.
Tetrahidrofurano 99.8% no estabilizado, AcroSeal® para bioquímica
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 240 nm A: ≤0.26
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR