Magnesio, cubos ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Longitud: 19mm (0.75in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

45119.KF
45119.KFEA 82.9 EUR
45119.KF
Magnesio, cubos ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Longitud: 19mm (0.75in)
Magnesio

CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈10-15g/cube Appearance: Silver-Coloured Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308

Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05675

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR