Arsénico solución patrón, 10 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45246.AEEA 104 EUR
45246.AE
Arsénico solución patrón, 10 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de arsénico
Molecular Formula: As in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificaciones: Trazable a NIST