Cinc óxido, HiFUEL® A310 for sulfur removal

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

45469.36
45469.36EA 126 EUR
45469.36
Cinc óxido, HiFUEL® A310 for sulfur removal
Cinc óxido

Physical Form: Spheres, 2-5mm dia MDL No.: MFCD00011300

Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 13,10200

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR