Cobre 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Cu) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455294FEA 630 EUR
455294F 455292D
Cobre 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Cu) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobre
Cu en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.