Erbio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Er₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455334TEA 1080 EUR
455334T
Erbio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Er₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de erbio
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Certificaciones: Suministrado con certificado de análisis.