Ácido nítrico 5%, ARISTAR® Calibration_blank_ICP

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

456484NEA 134 EUR
456484N
Ácido nítrico 5%, ARISTAR® Calibration_blank_ICP
Ácido nítrico

Blanco de calibración para ICP, HNO₃ 5% en agua ASTM Clase II


Certificaciones: Conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.


Información para pedidos: Supplied with certificate of analysis.


Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis

Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR