Patrón para control de calidad multi-elemental 2 en ácido nítrico dil. ARISTAR® para ICP-MS
Proveedor: VWR Chemicals
456602BEA 852 EUR
456602B
Patrón para control de calidad multi-elemental 2 en ácido nítrico dil. ARISTAR® para ICP-MS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
25 Elementos en solución en ácido nitrico 5%.
25 Elementos 10 µg/ml :
Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.