Patrón 3 de multi-aniones solución acuosa ARISTAR® para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458164CEA 316 EUR
458164C
Patrón 3 de multi-aniones solución acuosa ARISTAR® para cromatografía iónica
Normativas Estándares aniónicos Estándares aniónicos de multielementos
Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
Br 40 ppm   NO3 40 ppm
Cl 40 ppm   PO4 40 ppm
F 20 ppm   SO4 40 ppm
NO2 40 ppm
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO17025
Suministrado con certificado de análisis