Bloques calefactores DrySyn®
Proveedor: ASYNT
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 1360 EUR
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
Bloques calefactores DrySyn®
Termobloques Bloques
La gama de bloques calefactores DrySyn es la alternativa a los baños de aceite y capas calefactoras. El sistema ofrece síntesis limpias y seguras para reacciones únicas o múltiples.
  • Compatible con cualquier agitador magnético con placa calefactora
  • Transmisión segura y rápida del calor hasta más de 300 °C
  • Admite la gama completa de matraces de fondo redondo estándar, compatible con matraces de varios cuellos
  • El diseño de pocillo bajo evita roturas del material de vidrio y aumenta la visibilidad de la reacción
  • Acabado anodizado transparente resistente a