Software Labwise®
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
LABWISE
461-0223EA 159 EUR
461-0223
Software Labwise®
Software Software de laboratorio
Los controladores termostáticos de alto rendimiento GR150 y GP200, además de los nuevos TX150 y TXF200, junto con el software Labwise®, facilitan la preparación, el control y el registro de datos. Labwise® cuenta con pantalla gráfica del rendimiento del controlador durante la ejecución del programa, zoom y escalas de la pantalla gráfica en tiempo real y, además, permite el registro de datos para su futura recuperación y análisis. El software Labwise® controla la velocidad de la bomba en las unidades de las series GP200/TXF200 y se ejecuta en un ordenador. El usuario puede elegir entre variosMore Product Information