Refrigerantes de recirculación, Serie FL
Proveedor: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 4865 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Refrigerantes de recirculación, Serie FL
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Los refrigeradores compactos de diseño ergonómico tienen depósitos de acero inoxidable integrados con volúmenes grandes. Los modelos pueden ser de refrigeración por aire o por agua. Las aplicaciones incluyen el uso con rotavapores, autoclaves, recipientes de reacción y para la refrigeración rutinaria en el laboratorio. Todas las unidades tienen una pantalla LED de temperatura para el valor real/seleccionado integrada en un teclado a prueba de salpicaduras y agarres empotrados integrados en la carcasa para una fácil reubicación. La bandeja abatible sirve como compartimento para el manual deMore Product Information