VWR®, Baños y tapas de acero inoxidable con controlador de temperatura MX
Proveedor: VWR Collection
462-0213EA 2760 EUR
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Baños y tapas de acero inoxidable con controlador de temperatura MX
Baños Baños de agua con agitación
Baños de acero inoxidable con controlador de temperatura MX fácil de usar con tres botones de control y mensajes en pantalla.
  • Gran pantalla LCD EasyView™ con alarma o iconos de fallo y mensajes y menú en inglés
  • Límites de temperatura alta y baja ajustables por el usuario y alarmas de nivel de líquido bajo
  • Bomba de presión de velocidad única
  • Bomba integral y protección de bobina calefactora
  • Calibración de un único punto
Capacidad máxima de la bomba:
11,9 L/min, 120 mbares
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate toMore Product Information