Vasos de precipitados, encamisados, para templar, de acero inoxidable
Proveedor: KGW
2200 2201 2202 2204 2203 2205
462-1112EA 544 EUR
462-1112 462-1114 462-1115 462-1111 KGWA2203 KGWA2205
Vasos de precipitados, encamisados, para templar, de acero inoxidable
Vasos de precipitados
Fabricado en acero inoxidable.
  • Buena resistencia a la rotura
  • Temperatura de funcionamiento máx. 200 °C
  • Presión del pistón refrigerante máx. 0,5 bar
  • Soldado de aceituna
Para atemperar líquidos. El medio de templado se bombea alrededor de la carcasa de doble pared con la ayuda de un termostato.