Platino 5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción Type B105022-5

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

46306.06 46306.14 46306.22
46306.06EA 115 EUR
46306.06 46306.14 46306.22
Platino 5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción Type B105022-5
Platino

CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179


Información para pedidos: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight.


Precaución: Incompatible with acids and oxidising agents

Formula: Pt
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR