Sodio tiosulfato 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
4640.EA 26.49 EUR
4640.
Sodio tiosulfato 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa, J.T.Baker®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5