Titanio, Malla metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 155 EUR
46406.FL 46406.GT
Titanio, Malla metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titanio

Wire Cloth

Formula: Ti
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR