Piezas inferiores para desecador, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 89.2 EUR
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Piezas inferiores para desecador, DURAN®
Desecadores Bases para desecadores
DURAN®, vidrio de borosilicato transparente 3.3. Ideal para procesos de secado y secado, almacenamiento al vacío y protección contra los efectos del aire y la humedad. Las aplicaciones incluyen el cultivo de organismos, investigación de materiales y pruebas de corrosión, equipos de limpieza para el análisis de oligoelementos, reacciones de gases y líquidos y pueden usarse como una mini sala limpia para la tecnología de chips.
  • Elección de varios componentes desecadores para adaptarse a diferentes aplicaciones.
  • Mayor seguridad debido al vidrio de