Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
4695.EA 26.48 EUR
4695.
Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)